1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
OR61402-25G OR61402-5G
APOSOR61402-25GEA 1830 EUR
APOSOR61402-25G APOSOR61402-5G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzol
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzol
Formel: C₆HCl₄NO₂
Molecular Weight: 260,89 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007064
CAS-Nummer: 879-39-0
EINECS: 212-906-5