Triisopropylsilan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61408-100G
OR61408-250G
OR61408-25G
APOSOR61408-100GEA
43.5
EUR
APOSOR61408-100G
APOSOR61408-250G
APOSOR61408-25G
Triisopropylsilan 99%
Triisopropylsilan
Formel:
C₉H₂₂Si Molecular Weight: 158,36 g/mol Siedepunkt: 166 °C Dichte: 0,773 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009657 CAS-Nummer: 6485-79-6 UN: 1993 ADR: 3,III |