4-Amino-3-chlorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
4-Amino-3-chlorbenzoesäure 97%
4-Amino-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Schmelzpunkt: 224…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00460423
CAS-Nummer: 2486-71-7