3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole

OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 241 EUR
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
3-(4-Chlorphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084872
CAS-Nummer: 126417-82-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR