(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate, (2S)-2-(Hydroxymethyl)morpholine, N-BOC protected
OR61432-1G
APOSOR61432-1GEA
21.9
EUR
APOSOR61432-1G
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 217,265 g/mol Schmelzpunkt: 60…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260606 CAS-Nummer: 135065-76-8 |