2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61436-25G OR61436-5G OR61436-100G
APOSOR61436-25GEA 66.7 EUR
APOSOR61436-25G APOSOR61436-5G APOSOR61436-100G
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈BrCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780649
CAS-Nummer: 103724-99-8