2,7-Dibromfluoren
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,7-Dibromo-9H-fluorene
OR6144-100G
OR6144-25G
OR6144-250G
OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA
56.7
EUR
APOSOR6144-100G
APOSOR6144-25G
APOSOR6144-250G
APOSOR6144-500G
2,7-Dibromfluoren
2,7-Dibromfluoren
Formel:
C₁₃H₈Br₂ Molecular Weight: 324,01 g/mol Schmelzpunkt: 164…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019048 CAS-Nummer: 16433-88-8 |