2-Brom-p-anisidin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Brom-p-anisidin 96%
2-Brom-p-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202,0485 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09029057
CAS-Nummer: 32338-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III