3-Tolualdehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Tolualdehyd, m-Tolylaldehyd
OR61503-100G OR61503-500G OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA 46.4 EUR
APOSOR61503-100G APOSOR61503-500G APOSOR61503-1KG
3-Tolualdehyd 98%
3-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 198…200 °C
Dichte: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003374
CAS-Nummer: 620-23-5
EINECS: 204-617-8