Thiomorpholin-1,1-dioxid Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61518-25G OR61518-5G
APOSOR61518-25GEA 0 EUR
APOSOR61518-25G APOSOR61518-5G
Thiomorpholin-1,1-dioxid Hydrochlorid
Thiomorpholin-1,1-dioxid Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₀ClNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738995
CAS-Nummer: 59801-62-6