4-Iodbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodbenzaldehyd 98%
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molecular Weight: 232,02 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039576
CAS-Nummer: 15164-44-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR