tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G
OR6153-5G
OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA
50.9
EUR
APOSOR6153-1G
APOSOR6153-5G
APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 172,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861759 CAS-Nummer: 91188-13-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |