1-Chloroisoquinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61534-1G
OR61534-2.5G
OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA
183
EUR
APOSOR61534-1G
APOSOR61534-2.5G
APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formel:
C₉H₆ClNO Schmelzpunkt: 184…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425941 CAS-Nummer: 3336-43-4 |