2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6154-1G
OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA
140
EUR
APOSOR6154-1G
APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068066 CAS-Nummer: 1008-92-0 |