2,6-Diaminopurin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
2,6-Diaminopurin 98%
2,6-Diaminopurine
Formel: C₅H₆N₆
Molecular Weight: 150,14 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213668
CAS-Nummer: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2