3-Acetyl-2-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-acetyl-2-chloropyridine, 1-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1-ethanone, 1-(2-Chloropyridin-3-yl)ethanone
OR61610-1G OR61610-5G OR61610-10G
APOSOR61610-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61610-1G APOSOR61610-5G APOSOR61610-10G
3-Acetyl-2-chlorpyridin 97%
3-Acetyl-2-chlorpyridin
Formel: C₇H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840751
CAS-Nummer: 55676-21-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III