2,3-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6167-1G OR6167-250MG OR6167-5G
APOSOR6167-1GEA 216 EUR
APOSOR6167-1G APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G
2,3-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd 96%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07775189
CAS-Nummer: 16861-22-6