2-Formyl-4-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6171-1G
OR6171-5G
APOSOR6171-1GEA
0
EUR
APOSOR6171-1G
APOSOR6171-5G
2-Formyl-4-picolin 98%
2-Formyl-4-picolin
Formel:
C₇H₇NO Siedepunkt: 82…85 °C/11mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367933 CAS-Nummer: 53547-60-7 |