2-Chlor-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OR6172-1G
OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6172-1G
APOSOR6172-5G
2-Chlor-4-formylpyridin 97%
2-Chlor-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO Molecular Weight: 141,56 g/mol Schmelzpunkt: 46…50 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06651557 CAS-Nummer: 101066-61-9 |