5-Brom-2-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR6176-25G
OR6176-5G
OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA
88.6
EUR
APOSOR6176-25G
APOSOR6176-5G
APOSOR6176-100G
5-Brom-2-formylpyridin 97%
5-Brom-2-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol Schmelzpunkt: 91…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04112535 CAS-Nummer: 31181-90-5 |