2-Chlor-5-formylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chlor-5-formylpyridin 95%
2-Chlor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095223
CAS-Nummer: 23100-12-1