1H-Pyrrol-3-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrrole-3-carboxaldehyde
OR6181-250MG OR6181-10G OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR6181-250MG APOSOR6181-10G APOSOR6181-1G
1H-Pyrrol-3-carbaldehyd 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,10 g/mol
Schmelzpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03426733
CAS-Nummer: 7126-39-8