Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-CBZ protected
OR6182-500MG
APOSOR6182-500MGEA
328
EUR
APOSOR6182-500MG
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Molecular Weight: 233,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115610 CAS-Nummer: 105706-84-1 |