5-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
OR6183-5G
APOSOR6183-5GEA 58 EUR
APOSOR6183-5G
5-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C5H6N2O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Schmelzpunkt: 105…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01313822
CAS-Nummer: 112758-40-4