2-Brombenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Bromophenyl)methanamine
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Brombenzylamin 98%
2-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186.05 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C/9mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025572
CAS-Nummer: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8 III