3-(Aminomethyl)benzoesäure Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
OR6195-5G OR6195-25G
APOSOR6195-5GEA 55.1 EUR
APOSOR6195-5G APOSOR6195-25G
3-(Aminomethyl)benzoesäure Hydrochlorid 95%
3-(Aminomethyl)benzoesäure Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 187,62 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03791117
CAS-Nummer: 876-03-9