2-Brom-3-nitroanisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-methoxy-3-nitrobenzene
OR6218-5G
OR6218-25G
OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA
29
EUR
APOSOR6218-5G
APOSOR6218-25G
APOSOR6218-1G
2-Brom-3-nitroanisol 99%
2-Brom-3-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232.0300 g/mol Schmelzpunkt: 93…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779272 CAS-Nummer: 67853-37-6 |