2-Methyl-5-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene, Methyl 5-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-4-nitrotoluene
OR6224-500G
APOSOR6224-500GEA 201 EUR
APOSOR6224-500G
2-Methyl-5-nitroanisol 98%
2-Methyl-5-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043912
CAS-Nummer: 13120-77-9