N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 109 EUR
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 257.29 g/mol
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203266
CAS-Nummer: 387350-52-9