3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6233-1G
OR6233-5G
APOSOR6233-1GEA
168
EUR
APOSOR6233-1G
APOSOR6233-5G
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
579476-26-9 |