2-Brom-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6235-100G OR6235-25G OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA 197 EUR
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
2-Brom-3-nitrobenzoesäure 98%
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074899
CAS-Nummer: 573-54-6