4-Brom-m-toluonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 85.7 EUR
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Brom-m-toluonitril
4-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196.05 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031538
CAS-Nummer: 41963-20-6

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR