2-(Cyanmethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxyphenylacetonitrile
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 183 EUR
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
2-(Cyanmethyl)benzoesäure 97%
2-(Cyanmethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 6627-91-4