Salicylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Hydroxybenzoesäure, 2-Hydroxybenzoesäure
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 29 EUR
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Salicylsäure 99%
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 211 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 158…161 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3