4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 478 EUR
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056303
CAS-Nummer: 914637-24-4