4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid
OR6260-1G
OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA
78.3
EUR
APOSOR6260-1G
APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Schmelzpunkt: 319 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02685671 CAS-Nummer: 100047-36-7 |