4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(tert-Butyl)phenacyl chloride

OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 118 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon 97%
4'-tert-Butyl-2-chloracetophenon
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 210,71 g/mol
Siedepunkt: 142…146 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00171621
CAS-Nummer: 21886-62-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR