5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-6-hydroxynicotinic acid
OR6265-1G
OR6265-25G
OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA
14.7
EUR
APOSOR6265-1G
APOSOR6265-25G
APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Molecular Weight: 218,01 g/mol Schmelzpunkt: 334…336 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791237 CAS-Nummer: 41668-13-7 |