2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 379 EUR
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈O₂S
Molecular Weight: 156.2 g/mol
Schmelzpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01860238
CAS-Nummer: 26421-32-9