4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6276-1G OR6276-250MG
APOSOR6276-1GEA 434 EUR
APOSOR6276-1G APOSOR6276-250MG
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
Molecular Weight: 127.1 g/mol
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235209
CAS-Nummer: 261350-46-3