4-Oxazolcarbonsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxazole-4-carboxylic acid
OR6277-1G
OR6277-250MG
OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6277-1G
APOSOR6277-250MG
APOSOR6277-5G
4-Oxazolcarbonsäure 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ Molecular Weight: 113,0715 g/mol Schmelzpunkt: 130…135 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06797151 CAS-Nummer: 23012-13-7 |