5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6280-1G OR6280-250MG OR6280-5G OR6280-50MG OR6280-500MG OR6280-2.5G
APOSOR6280-1GEA 209 EUR
APOSOR6280-1G APOSOR6280-250MG APOSOR6280-5G APOSOR6280-50MG APOSOR6280-500MG APOSOR6280-2.5G
5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-(2-Furyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₄
Molecular Weight: 179.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07376160
CAS-Nummer: 143659-16-9