5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6282-1G
OR6282-250MG
OR6282-5G
OR6282-50MG
OR6282-500MG
APOSOR6282-1GEA
209
EUR
APOSOR6282-1G
APOSOR6282-250MG
APOSOR6282-5G
APOSOR6282-50MG
APOSOR6282-500MG
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃S Molecular Weight: 195,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07376148 CAS-Nummer: 143659-15-8 |