4,6-Dichlor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G
OR6295-25G
OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6295-1G
APOSOR6295-25G
APOSOR6295-5G
4,6-Dichlor-o-toluidin 97%
4,6-Dichlor-o-toluidin
Formel:
C₇H₇Cl₂N Molecular Weight: 176,05 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C/0,1mmHg Schmelzpunkt: 42…46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044074 CAS-Nummer: 30273-00-8 |