2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 101 EUR
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.1121 g/mol
Schmelzpunkt: 335…340 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864791
CAS-Nummer: 3167-50-8