6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6300-1G OR6300-250MG
APOSOR6300-1GEA 377 EUR
APOSOR6300-1G APOSOR6300-250MG
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 207.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235212
CAS-Nummer: 914637-38-0