6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-6-methyl-3-oxopyridazine-4-carboxylic acid
OR6302-1G OR6302-250MG OR6302-5G
APOSOR6302-1GEA 108 EUR
APOSOR6302-1G APOSOR6302-250MG APOSOR6302-5G
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235213
CAS-Nummer: 74557-73-6