4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR63020-1G
OR63020-25G
OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA
168
EUR
APOSOR63020-1G
APOSOR63020-25G
APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₈OS Molecular Weight: 140,2 g/mol Siedepunkt: 82…85 °C Dichte: 1,179 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02093897 CAS-Nummer: 5928-48-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...