3-Nitrophthalsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 43.5 EUR
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
3-Nitrophthalsäureanhydrid 98%
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃NO₅
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005921
CAS-Nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6