4-Chlor-3-iodbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR63026-100G
APOSOR63026-100GEA 126 EUR
APOSOR63026-100G
4-Chlor-3-iodbenzoesäure 97%
4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClIO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079732
CAS-Nummer: 42860-04-8